Tisk…
1-Ethyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR959877-1G OR959877-5G OR959877-25G
APOSOR959877-1GEA 1450 CZK
APOSOR959877-1G APOSOR959877-5G APOSOR959877-25G
1-Ethyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
1-Ethyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₆H₈N₂O
MW: 124.14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03419802
CAS číslo: 942319-16-6