Tisk…
1-Ethyl-3-iodo-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR959875-1G OR959875-5G
APOSOR959875-1GEA 1330 CZK
APOSOR959875-1G APOSOR959875-5G
1-Ethyl-3-iodo-1H-pyrazole
1-Ethyl-3-iodo-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₇IN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12756564
CAS číslo: 1202781-34-7