Tisk…
4-Bromo-3-methylbenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959850-25G
APOSOR959850-25GEA 3810 CZK
APOSOR959850-25G
4-Bromo-3-methylbenzaldehyde 98%
4-Bromo-3-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇BrO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04971197
CAS číslo: 78775-11-8