Tisk…
5-Methylpyrimidin-2-ol hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Methylpyrimidin-2-ol
OR959838-1G OR959838-5G
APOSOR959838-1GEA 953 CZK
APOSOR959838-1G APOSOR959838-5G
5-Methylpyrimidin-2-ol hydrochloride
5-Methylpyrimidin-2-ol hydrochloride
Vzorec: C₅H₇ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20441449
CAS číslo: 41398-85-0