Tisk…
Quinolin-8-ylmethanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959827-1G OR959827-5G
APOSOR959827-1GEA 7670 CZK
APOSOR959827-1G APOSOR959827-5G
Quinolin-8-ylmethanol 98%
Quinolin-8-ylmethanol
Vzorec: C₁₀H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00769488
CAS číslo: 16032-35-2