Tisk…
2H-1,4-Benzoxazine-2,3(4H)-dione 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959825-1G OR959825-5G
APOSOR959825-1GEA 6090 CZK
APOSOR959825-1G APOSOR959825-5G
2H-1,4-Benzoxazine-2,3(4H)-dione 98%
2H-1,4-Benzoxazine-2,3(4H)-dione
Vzorec: C₈H₅NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00584446
CAS číslo: 3597-63-5