Tisk…
5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9598-25G OR9598-1G OR9598-5G
APOSOR9598-25GEA 2610 CZK
APOSOR9598-25G APOSOR9598-1G APOSOR9598-5G
5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile 98%
5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₄BrNO
Bod tání: 158…163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143428
CAS číslo: 40530-18-5
EINECS: 254-958-1