Tisk…
(4-Bromo-3-pyridinyl)methanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR959659-1G OR959659-250MG
APOSOR959659-1GEA 14880 CZK
APOSOR959659-1G APOSOR959659-250MG
(4-Bromo-3-pyridinyl)methanol 98%
(4-Bromo-3-pyridinyl)methanol
Vzorec: C₆H₆BrNO
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 197007-87-7