Tisk…
4-Methoxypyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959609-1G OR959609-5G
APOSOR959609-1GEA 7250 CZK
APOSOR959609-1G APOSOR959609-5G
4-Methoxypyrimidine 97%
4-Methoxypyrimidine
Vzorec: C₅H₆N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12405815
CAS číslo: 6104-41-2