Tisk…
(3-Bromo-4-pyridyl)methanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-4-pyridinemethanol, 3-Bromo-4-(hydroxymethyl)pyridine
OR959577-5G
APOSOR959577-5GEA 3060 CZK
APOSOR959577-5G
(3-Bromo-4-pyridyl)methanol 98%
(3-Bromo-4-pyridyl)methanol
Vzorec: C₆H₆BrNO
MW: 188.03 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847285
CAS číslo: 146679-66-5