5-Methoxy-2-methylbenzothiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959552-1G
OR959552-5G
APOSOR959552-1GEA
3540
CZK
APOSOR959552-1G
APOSOR959552-5G
5-Methoxy-2-methylbenzothiazole 95%
5-Methoxy-2-methylbenzothiazole
Vzorec:
C₉H₉NOS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00082664 CAS číslo: 2941-69-7 |