Tisk…
N-(4-Chloropyridin-2-yl)acetamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Acetamido-4-chloropyridine
OR959541-10G OR959541-1G OR959541-5G
APOSOR959541-10GEA 14680 CZK
APOSOR959541-10G APOSOR959541-1G APOSOR959541-5G
N-(4-Chloropyridin-2-yl)acetamide 98%
N-(4-Chloropyridin-2-yl)acetamide
Vzorec: C₇H₇ClN₂O
MW: 170,6 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03394624
CAS číslo: 245056-66-0