Tisk…
Methyl quinoline-2-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959530-5G
APOSOR959530-5GEA 2440 CZK
APOSOR959530-5G
Methyl quinoline-2-carboxylate 97%
Methyl quinoline-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00160630
CAS číslo: 19575-07-6