Cyclopentyl-2-pyridyl ketone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959518-1G
OR959518-5G
APOSOR959518-1GEA
3710
CZK
APOSOR959518-1G
APOSOR959518-5G
Cyclopentyl-2-pyridyl ketone 98%
Cyclopentyl-2-pyridyl ketone
Vzorec:
C₁₁H₁₃NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07699202 CAS číslo: 157592-43-3 |