Tisk…
2-Hydroxy-5-nitropyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR959459-1G OR959459-5G OR959459-25G
APOSOR959459-1GEA 2400 CZK
APOSOR959459-1G APOSOR959459-5G APOSOR959459-25G
2-Hydroxy-5-nitropyrimidine 98%
2-Hydroxy-5-nitropyrimidine
Vzorec: C₄H₃N₃O₃
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 3264-10-6