Tisk…
2-Chloro-5-methylnicotinaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-5-methylpyridine-3-carbaldehyde
OR959452-1G OR959452-250MG
APOSOR959452-1GEA 3230 CZK
APOSOR959452-1G APOSOR959452-250MG
2-Chloro-5-methylnicotinaldehyde 98%
2-Chloro-5-methylnicotinaldehyde
Vzorec: C₇H₆ClNO
MW: 155,58 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07375370
CAS číslo: 92444-99-0