Tisk…
5-Hydroxy-2-nitropyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-nitropyridin-3-ol
OR959407-1G OR959407-250MG
APOSOR959407-1GEA 3380 CZK
APOSOR959407-1G APOSOR959407-250MG
5-Hydroxy-2-nitropyridine 95%
5-Hydroxy-2-nitropyridine
Vzorec: C5H4N2O3
MW: 140,0969 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03032441
CAS číslo: 15206-26-5