Tisk…
Kyselina benzoová
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9594-1KG OR9594-25KG OR9594-5KG
APOSOR9594-1KGEA 1250 CZK
APOSOR9594-1KG APOSOR9594-25KG APOSOR9594-5KG
Kyselina benzoová
Kyselina benzoová
Vzorec: C₇H₆O₂
Bod varu: 249 °C
Bod tání: 121…125 °C
Hustota: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002398
CAS číslo: 65-85-0
EINECS: 200-618-2