Tisk…
5-Bromo-2-cyclopropylpyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959384-1G OR959384-250MG
APOSOR959384-1GEA 3810 CZK
APOSOR959384-1G APOSOR959384-250MG
5-Bromo-2-cyclopropylpyrimidine 95%
5-Bromo-2-cyclopropylpyrimidine
Vzorec: C₇H₇BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14702784
CAS číslo: 304902-96-3