Tisk…
N-(3-Hydroxypyridin-2-yl)acetamide 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Acetamido-3-hydroxypyridine
OR959383-5G
APOSOR959383-5GEA 2150 CZK
APOSOR959383-5G
N-(3-Hydroxypyridin-2-yl)acetamide 96%
N-(3-Hydroxypyridin-2-yl)acetamide
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09757484
CAS číslo: 31354-48-0