Tisk…
Methyl-5-aminopicolinate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959381-1G OR959381-5G
APOSOR959381-1GEA 1990 CZK
APOSOR959381-1G APOSOR959381-5G
Methyl-5-aminopicolinate 96%
Methyl-5-aminopicolinate
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07783939
CAS číslo: 67515-76-8