Tisk…
5,6-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9593-1G OR9593-5G
APOSOR9593-1GEA 3610 CZK
APOSOR9593-1G APOSOR9593-5G
5,6-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
5,6-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₄
MW: 221,21 g/mol
Bod tání: 210 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015459
CAS číslo: 88210-96-2