Tisk…
3-Morpholinobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9592-1G OR9592-5G
APOSOR9592-1GEA 4700 CZK
APOSOR9592-1G APOSOR9592-5G
3-Morpholinobenzaldehyde 98%
3-Morpholinobenzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191.2264 g/mol
Bod tání: 68…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07772811
CAS číslo: 446866-87-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III