2,6-Dimethyl-4-heptanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959119-25G
OR959119-100G
OR959119-5G
APOSOR959119-25GEA
3640
CZK
APOSOR959119-25G
APOSOR959119-100G
APOSOR959119-5G
2,6-Dimethyl-4-heptanol 95%
2,6-Dimethyl-4-heptanol
Vzorec:
C₉H₂₀O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008944 CAS číslo: 108-82-7 |