Tisk…
2-Ethoxy-5-nitrobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR958805-1G OR958805-5G
APOSOR958805-1GEA 1990 CZK
APOSOR958805-1G APOSOR958805-5G
2-Ethoxy-5-nitrobenzonitrile 95%
2-Ethoxy-5-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₉H₈N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02256084
CAS číslo: 29669-41-8