Tisk…
1-Bromo-4-iodobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9587-100G OR9587-25G OR9587-500G
APOSOR9587-100GEA 1540 CZK
APOSOR9587-100G APOSOR9587-25G APOSOR9587-500G
1-Bromo-4-iodobenzene 98%
1-Bromo-4-iodobenzene
Vzorec: C₆H₄BrI
Bod varu: 120…122 °C/14mmHg
Bod tání: 90…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001051
CAS číslo: 589-87-7
EINECS: 209-662-7