2,5-Dihydroxybenzoic acid, Technical Grade
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,5-Dihydroxybenzoic Acid, DHB, Hydroquinonecarboxylic acid, Gentisic acid, 2,5-DHBA
OR9586-100G
OR9586-25G
APOSOR9586-100GEA
1410
CZK
APOSOR9586-100G
APOSOR9586-25G
2,5-Dihydroxybenzoic acid, Technical Grade
2,5-Dihydroxybenzoic acid
Vzorec:
C₇H₆O₄ MW: 154.12 Bod varu: 339 Bod tání: 204…208 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002460 CAS číslo: 490-79-9 EINECS: 207-718-5 Merck Index: 13,04409 |