Tisk…
cis-1,3-Cyclohexanedicarboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR958474-10G OR958474-1G OR958474-5G
APOSOR958474-10GEA 5630 CZK
APOSOR958474-10G APOSOR958474-1G APOSOR958474-5G
cis-1,3-Cyclohexanedicarboxylic acid 95%
cis-1,3-Cyclohexanedicarboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134411
CAS číslo: 2305-31-9