Tisk…
6-Phenoxypyridine-2-carboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Phenoxypicolinic acid
OR958421-1G OR958421-250MG OR958421-5G
APOSOR958421-1GEA 6720 CZK
APOSOR958421-1G APOSOR958421-250MG APOSOR958421-5G
6-Phenoxypyridine-2-carboxylic acid 95+%
6-Phenoxypyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₉NO₃
MW: 215,21 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD14585023
CAS číslo: 51362-40-4