Tisk…
Indole-4-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9584-25G
APOSOR9584-25GEA 3270 CZK
APOSOR9584-25G
Indole-4-carboxylic acid 98%
Indole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Bod tání: 207…214 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009739
CAS číslo: 2124-55-2