Tisk…
cis-3-Carbomethoxycyclopentane-1-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR958338-1G OR958338-250MG
APOSOR958338-1GEA 7080 CZK
APOSOR958338-1G APOSOR958338-250MG
cis-3-Carbomethoxycyclopentane-1-carboxylic acid 95%
cis-3-Carbomethoxycyclopentane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01311176
CAS číslo: 96382-85-3