Tisk…

4-Amino-3-ethylbenzonitrile

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR9583-1G OR9583-5G
APOSOR9583-1GEA 992 CZK
APOSOR9583-1G APOSOR9583-5G
4-Amino-3-ethylbenzonitrile
4-Amino-3-ethylbenzonitrile
Vzorec: C₉H₁₀N₂
Bod tání: 60…66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041431
CAS číslo: 170230-87-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR