Tisk…
3,3'-Bipiperidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR958208-1G OR958208-250MG
APOSOR958208-1GEA 14880 CZK
APOSOR958208-1G APOSOR958208-250MG
3,3'-Bipiperidine 95%
3,3'-Bipiperidine
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 46040-83-9