Tisk…
2,3,5-Collidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9582-100G OR9582-25G OR9582-500G
APOSOR9582-100GEA 734 CZK
APOSOR9582-100G APOSOR9582-25G APOSOR9582-500G
2,3,5-Collidine 98%
2,3,5-Collidine
Vzorec: C₈H₁₁N
Bod varu: 182…184 °C
Hustota: 0,935 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00126840
CAS číslo: 695-98-7
EINECS: 211-786-1