Tisk…
2-Methylisoquinolin-1(2H)-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR958031-1G OR958031-250MG OR958031-5G
APOSOR958031-1GEA 1870 CZK
APOSOR958031-1G APOSOR958031-250MG APOSOR958031-5G
2-Methylisoquinolin-1(2H)-one 98%
2-Methylisoquinolin-1(2H)-one
Vzorec: C₁₀H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040275
CAS číslo: 4594-71-2