Tisk…
2,3-Dichloropyrazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9580-100G OR9580-25G
APOSOR9580-100GEA 1210 CZK
APOSOR9580-100G APOSOR9580-25G
2,3-Dichloropyrazine 98%
2,3-Dichloropyrazine
Vzorec: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,98 g/mol
Bod varu: 105…107 °C/50mmHg
Bod tání: 22,5…24.5 °C
Hustota: 1,431 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040964
CAS číslo: 4858-85-9
EINECS: 225-460-1