Tisk…
(S)-(-)-1-Methyl-2-(1-piperidinomethyl)pyrrolidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR957960-1G OR957960-250MG
APOSOR957960-1GEA 4770 CZK
APOSOR957960-1G APOSOR957960-250MG
(S)-(-)-1-Methyl-2-(1-piperidinomethyl)pyrrolidine 95%
(S)-(-)-1-Methyl-2-(1-piperidinomethyl)pyrrolidine
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077821
CAS číslo: 84466-85-3