Tisk…
3-Bromo-5-chloropyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9579-25G OR9579-1G OR9579-5G
APOSOR9579-25GEA 2320 CZK
APOSOR9579-25G APOSOR9579-1G APOSOR9579-5G
3-Bromo-5-chloropyridine 97%
3-Bromo-5-chloropyridine
Vzorec: C₅H₃BrClN
Bod tání: 77…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114221
CAS číslo: 73583-39-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III