Tisk…
3-Amino-5-bromopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9578-100G OR9578-25G OR9578-5G
APOSOR9578-100GEA 5790 CZK
APOSOR9578-100G APOSOR9578-25G APOSOR9578-5G
3-Amino-5-bromopyridine
3-Amino-5-bromopyridine
Vzorec: C₅H₅BrN₂
Bod tání: 65…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01646060
CAS číslo: 13535-01-8