Tisk…
Methyl-4-bromopicolinate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9577-25G OR9577-1G OR9577-5G
APOSOR9577-25GEA 4240 CZK
APOSOR9577-25G APOSOR9577-1G APOSOR9577-5G
Methyl-4-bromopicolinate 97%
Methyl-4-bromopicolinate
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Bod tání: 54…56 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07374897
CAS číslo: 29681-42-3