Tisk…
2,3,4-Trichlorophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR957661-1G OR957661-250MG OR957661-5G
APOSOR957661-1GEA 15150 CZK
APOSOR957661-1G APOSOR957661-250MG APOSOR957661-5G
2,3,4-Trichlorophenol 98%
2,3,4-Trichlorophenol
Vzorec: C₆H₃Cl₃O
MW: 197.45
Bod varu: 256.8
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 15950-66-0