Tisk…
5-Methoxy-m-cresol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Hydroxy-5-methylanisol, 1-Hydroxy-3-methoxy-5-methylbenzene, 3-Methoxy-5-methylphenol, 3-Hydroxy-5-methoxytoluene
OR957484-5G
APOSOR957484-5GEA 5760 CZK
APOSOR957484-5G
5-Methoxy-m-cresol 95%
5-Methoxy-m-cresol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059261
CAS číslo: 3209-13-0