Tisk…
N-(6-Chloro-2-pyrazinyl)-N,N-dimethylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-N,N-dimethylpyrazin-2-amine
OR957476-25G
APOSOR957476-25GEA 5060 CZK
APOSOR957476-25G
N-(6-Chloro-2-pyrazinyl)-N,N-dimethylamine 95%
N-(6-Chloro-2-pyrazinyl)-N,N-dimethylamine
Vzorec: C₆H₈ClN₃
MW: 157,6 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12024889
CAS číslo: 61655-72-9