3-Isopropylphenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR957472-10G
OR957472-1G
OR957472-5G
APOSOR957472-10GEA
10350
CZK
APOSOR957472-10G
APOSOR957472-1G
APOSOR957472-5G
3-Isopropylphenol 95%
3-Isopropylphenol
Vzorec:
C₉H₁₂O MW: 136,19 g/mol Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
618-45-1 |