Tisk…
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR957432-1G OR957432-5G
APOSOR957432-1GEA 3150 CZK
APOSOR957432-1G APOSOR957432-5G
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-ol 95%
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-ol
Vzorec: C₅H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00030421
CAS číslo: 2820-38-4