Tisk…
3-Ethylphenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Ethyl-3-hydroxybenzene
OR957420-25G OR957420-100G
APOSOR957420-25GEA 3480 CZK
APOSOR957420-25G APOSOR957420-100G
3-Ethylphenol 95%
3-Ethylphenol
Vzorec: C₈H₁₀O
MW: 122.17
Bod varu: 212
Bod tání: -4
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002311
CAS číslo: 620-17-7