Tisk…
(4-Chlorophenoxy)acetic acid 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR957092-2.5KG OR957092-500G OR957092-100G
APOSOR957092-2.5KGEA 10980 CZK
APOSOR957092-2.5KG APOSOR957092-500G APOSOR957092-100G
(4-Chlorophenoxy)acetic acid 98+%
(4-Chlorophenoxy)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄Cl)OCH₂COOH
Bod tání: 156…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004305
CAS číslo: 122-88-3