Tisk…
4-Chloro-3-methylbenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR957014-1G OR957014-5G
APOSOR957014-1GEA 1740 CZK
APOSOR957014-1G APOSOR957014-5G
4-Chloro-3-methylbenzaldehyde 95%
4-Chloro-3-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇ClO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02261736
CAS číslo: 101349-71-7