Tisk…
3-(4-Chlorophenyl)propiononitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR957004-1G OR957004-5G
APOSOR957004-1GEA 3640 CZK
APOSOR957004-1G APOSOR957004-5G
3-(4-Chlorophenyl)propiononitrile 95%
3-(4-Chlorophenyl)propiononitrile
Vzorec: C₉H₈ClN
MW: 165,6195 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01310802
CAS číslo: 32327-71-2