2-Chloro-N,N-dimethylaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR956951-25G
OR956951-5G
APOSOR956951-25GEA
4800
CZK
APOSOR956951-25G
APOSOR956951-5G
2-Chloro-N,N-dimethylaniline 95%
2-Chloro-N,N-dimethylaniline
Vzorec:
C₈H₁₀ClN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03452792 CAS číslo: 698-01-1 |